Kluczowe dokumenty
MAB2153
Sigma-Aldrich
Anti-E-Selectin Antibody, lectin domain, clone UZ4
clone UZ4, Chemicon®, from rat
Synonim(y):
CD62E, ELAM-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UZ4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
przydatność
not suitable for immunohistochemistry
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELE(6401)
Powiązane kategorie
Immunogen
Epitope: lectin domain
IgM
Zastosowanie
Anti-E-Selectin Antibody, lectin domain, clone UZ4 is an antibody against E-Selectin for use in ELISA, FC, IP & WB.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Postać fizyczna
Format: Purified
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2