MAB2150
Anti-E-Selectin Antibody, clone P2H3
clone P2H3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
ELAM-1, CD62E
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P2H3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELE(6401)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence
Flow Cytometry
Immunoprecipitation
ELISA
Blocking: 10-15µg/mL; inhibits carcinoma and monocyte adhesion to IL-1β activated HUVEC
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Ductal breast cancer or mormal colon
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1