MAB2078Z
Anti-Integrin α9β1 Antibody, clone Y9A2, azide free
clone Y9A2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MAB2078
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Y9A2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, guinea pig
spodziewany brak reakcji z
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
przydatność
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA9(3680)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
FACS Analysis
Function blocking: 100% inhibition of alpha9beta1-mediated adhesion to the third fibronectin type III repeat in tenascin at <10 μg/mL.
Not effective for immunohistochemistry, immunocytochemistry or western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Integrin alpha9beta1 positive tissues include basal keratinocytes, hepatocytes, muscle (smooth and skeletal), and airway epithelium.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2