MAB2041-I
Anti-Laminin β1 Antibody, clone 3E5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 198.04 kDa
observed mol wt ~200 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... lamb1> LAMB1(3912)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human placenta tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Laminin β1 in Human placenta tissue lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Laminin β1 in Western Blotting applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Electron Microscopy: A representative lot detected Laminin β1 in Electron Microscopy applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Inhibition: A representative lot inhibited the neurite-promoting activity of laminin. (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
ELISA Analysis: A representative lot detected Laminin β1 in ELISA applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2