MAB1982
Anti-Integrin α6 Antibody, clone MA6
clone MA6, Chemicon®, from rat
Synonim(y):
CD49f
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MA6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2κ
przydatność
not suitable for Western blot
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA6(3655)
Specyficzność
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell lines tested by using MA6 to express (6 integrins include: mouse bone marrow-derived mast cells, melanoma cell line B16F1, squamous carcinoma SCC-VII, fibroblast cell line NIH-3T3, splenic T lymphocytes, thymocytes and various T cell lines.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2