MAB1976X
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, Alexa Fluor™488 conjugated
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Vitronectin Receptor, CD51/61
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LM609, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit, monkey, canine, avian, bovine, chicken, pig, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence: 5-10 μg/mL for staining of bFGF-treated 6 mm cryosections of chick chorioallantoic membrane fixed with acetone (Brooks, 1994). LM609 is also effective on 4% paraformaldehyde fixed, frozen tissues and cells. However it is not effective for immunohistochemical staining of paraffin-embedded tissue sections.
Inhibits adhesion of cells to vitronectin coated surfaces at 10-25 μg/mL.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: Human myeloma cell lines M21 and MoalphaV (Chen, 1995).
NEGATIVE CONTROL: Mo cells (this cell line was derived from M21 but does not express integrin alphaV
Chen, 1995).
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2