primary antibodies
klon
3E1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 202.17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB4(3691)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Integrin β4 in A431 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 βg from a representative lot detected Integrin β4 in one million A431 cells.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Integrin β4 in Flow Cytometry applications (Vijayakumar, S., et. al. (2008). J. Am. Soc. Nephrol.19(6):1079-91; Hauptmann, S., et. al. (1995). Int. J. Cancer. 61(6):819-25).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Integrin β4 in Immunohistochemistry applications ( Hauptmann, S., et. al. (1995). Int. J. Cancer. 61(6):819-25).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Integrin β4 in Immunofluorescence applications (Swanner, J., et. al. (2019). FASEB BioAdv. 1(10):639-660).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1