Kluczowe dokumenty
MAB1962Z
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna β2, klon P4H9, bez azydku
clone P4H9, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD18, MAB1962
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P4H9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG3
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB2(3689)
Specyficzność
Integryna beta2 na komórkach hematopoezy. Nie występuje na płytkach krwi, komórkach śródbłonka, komórkach nabłonka ani fibroblastach.
Zastosowanie
Nadaje się do stosowania w immunofluorescencji.
Nadaje się również do testów hamowania agregacji przy użyciu komórek hematopoezy lub limfocytów B transformowanych wirusem EBV.
W przypadku dużych rozcieńczeń należy użyć pożywki zawierającej białko lub innej pożywki stabilizującej. Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-Integryna β2, klon P4H9, bez azydku wykrywa poziom integryny β2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Sterylnie filtrowany płyn niezawierający konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hee Doo Lee et al.
European journal of immunology, 44(4), 1156-1169 (2013-12-18)
Integrin trafficking, including internalization, recycling, and lysosomal degradation, is crucial for the regulation of cellular functions. Exosomes, nano-sized extracellular vesicles, are believed to play important roles in intercellular communications. This study demonstrates that exosomes released from human macrophages negatively regulate
Vira V Artym et al.
The Journal of cell biology, 208(3), 331-350 (2015-02-04)
Cell interactions with the extracellular matrix (ECM) can regulate multiple cellular activities and the matrix itself in dynamic, bidirectional processes. One such process is local proteolytic modification of the ECM. Invadopodia of tumor cells are actin-rich proteolytic protrusions that locally