MAB1955
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P4C2
ascites fluid, clone P4C2, Chemicon®
Synonim(y):
CD49d
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P4C2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG3
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA4(3676)
Specyficzność
Zastosowanie
Inhibits attachment of hematopoeitic cells and T-lymphocytes but not fibroblasts to fibronectin; typical titer is >1:1,000
Aggregation of Jurkat cells to 1:1600 dilution
Cell Structure
Integrins