MAB1932
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 875A51
Synonim(y):
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Polecane produkty
product name
Anti-Fibronectin Antibody, mid-molecule, clone 875A51, clone 875A51, Chemicon®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
875A51, monoclonal
reaktywność gatunkowa
canine, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... FN1(2335)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Microscopy
Western blotting at 1-5 μg/ml
Final working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2