MAB19310
Anti-Aggrecan Antibody, MMP Cleaved, NT FFGVG neoepitopes, clone AF-28
clone AF-28, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AF-28, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, human, pig, mouse
spodziewany brak reakcji z
guinea pig, horse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACAN(176)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Cartilage, neural tube, and brain tissue
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2