MAB1611
Anti-Keratin Epithelial Antibody, clone AE3
clone AE3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Type II Cytokeratin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
klon
AE3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, chicken, rabbit, mouse, human, monkey, bovine
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blotting: Clone AE3 recognizes the 65 to 67, 64, 59, 58, 56 and 52 kDa human cytokeratins of the basic subfamily.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: MCF-7, RT112, and A431 cell lines.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1