MAB1581
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, Core Protein Epitope, clone Cat-315
ascites fluid, clone Cat-315, Chemicon®
Synonim(y):
CSPG
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Cat-315, monoclonal
reaktywność gatunkowa
feline, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACAN(176)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry: 1:500 on primary cultures of neurons.
Immunoblot: 1:5,000 recognizes a band at 680 kDa.
Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.