MAB1288-M
Przeciwciało anty-HLA-B7, klon BB7.1, koniugat PE
clone BB7.1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BB7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... HLA-B(3106)
Opis ogólny
BIOCHEMIA: p I = 6,3
Specyficzność
Wiąże się z antygenem HLA-B7. Nie wiąże się z HLA-B27 ani innymi pokrewnymi antygenami HLA.
Typ komórki Reaktywność
Homozygotyczny HLA-B7 ++
Heterozygotyczny HLA-B7 +
Heterozygotyczny HLA-B27 -
Nie-HLA-B7, B27 -
Typ komórki Reaktywność
Homozygotyczny HLA-B7 ++
Heterozygotyczny HLA-B7 +
Heterozygotyczny HLA-B27 -
Nie-HLA-B7, B27 -
Immunogen
Rozpuszczony w papainie antygen HLA-B71
Zastosowanie
Cytometria przepływowa - Stosować 10 μL bezpośrednio z fiolki na 100 μL krwi pełnej lub 1 x 10E6 komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) w 100 μL buforu.
Optymalne stężenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne stężenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-HLA-B7, klon BB7.1, koniugat PE jest zatwierdzone do stosowania w FC do wykrywania HLA-B7.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Postać fizyczna
Oczyszczona immunoglobulina mysia w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem, pH 7,4, zawierająca 0,2% albuminy surowicy bydlęcej i 0,1% azydku sodu.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Komentarz do analizy
Kontrola
Powszechna ekspresja
Powszechna ekspresja
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Monoclonal antibodies for analysis of the HLA system.
F M Brodsky et al.
Immunological reviews, 47, 3-61 (1979-01-01)