MAB1202
Anti-CD42a Antibody, platelet lb-IX, clone FMC-25
clone FMC-25, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-CD42a, Anti-GPIX
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FMC-25, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP9(2815)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Cell reactivity:
The antibody is specific for cells of the platelet megakaryocyte lineage. It reacts with a proportion of acute myeloid leukemias being useful in identifying those of the megakaryoblastic subtype(San Miguel et al., 1985, 1986).
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
This antibody is suitable for enumeration of platelets by flow cytometry and immunoperoxidase staining of frozen tissue sections or air dried smear preparations (San Miguel et al., 1986), and for identification of megakaryoblasts in acute myeloid leukemia or acute myelofibrosis (San Miguel et al., 1985; San Miguel et al., 1986).
SUGGESTED USAGE DILUTION
1. Flow cytometry and indirect immunofluorescence 1:25
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of diluted antibody per 1 x 10E6 platelets in 100 μl of buffer.
2. Indirect immunoperoxidase staining - the final dilution will depend on the assay conditions and detection system employed. However, a dilution of at least 1:20 will be applicable to most commonly used systems.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2