Kluczowe dokumenty
MAB10224
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko L. pneumophila Serogroup 1, klon Lp1 3
ascites fluid, clone Lp1 MAB 3, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Lp1 MAB 3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Legionella pneumophila to Gram-ujemne bakterie, które są związane z chorobą legionistów i gorączką Pontiac. Opisano co najmniej 14 różnych serotypów L. pneumophila, a także kilka innych gatunków podzielonych na szereg serotypów.
Specyficzność
Przeciwciało reaguje z antygenem powierzchniowym na 2 z 10 podgrup antygenowych L. pneumophila
Immunogen
Bakteryjna podgrupa antygenowa Knoxville 1
Zastosowanie
To przeciwciało przeciw L. pneumophila Serogroup 1, klon Lp1 3 jest zatwierdzone do stosowania w IF do wykrywania L. pneumophila Serogroup 1.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J R Joly et al.
Journal of clinical microbiology, 23(4), 768-771 (1986-04-01)
A panel of monoclonal antibodies to Legionella pneumophila serogroup 1 and a subclassification scheme were developed in a collaborative project among three laboratories. The seven most useful monoclonal antibodies were selected from three previously developed panels on the basis of