Kluczowe dokumenty
MAB10210
Sigma-Aldrich
Anti-Disialosyl LEA Antigen Antibody, clone FH7
ascites fluid, clone FH7, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klon:
FH7, monoclonal
application:
IF
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
immunofluorescence: suitable
citations:
2
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FH7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG3
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
The disialosyl Lea antigen is found in various cancer tissues and their cell lines such as colonic and gastric cancers. It is absent in various normal tissues and blood cells. Sera of patients with early cases of colonic and gastric cancers, display an elevated disialosyl Lea antigen level,
Immunogen
Purified Disialosyl Lea antigen
Zastosowanie
Anti-Disialosyl LEA Antigen Antibody, clone FH7 detects level of Disialosyl LEA Antigen & has been published & validated for use in IF.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Tumor Markers
Postać fizyczna
Ascites
Liquid ascites fluid
Przechowywanie i stabilność
1 year at 4°C from date of shipment
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel fucolipids of human adenocarcinoma: disialosyl Lea antigen (III4FucIII6NeuAcIV3NeuAcLc4) of human colonic adenocarcinoma and the monoclonal antibody (FH7) defining this structure
Nudelman, E, et al
The Journal of Biological Chemistry, 261, 5487-5495 (1986)
Immunohistochemical comparison of Lea, monosialosyl Lea (CA 19-9), and disialosyl Lea antigens in human colorectal and pancreatic tissues
Itzkowitz, S H, et al
Cancer Research, 48, 3834-3842 (1988)