MAB10207-I
Anti-Fusion Glycoprotein of HPIV 3 Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9-4-3, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 60.06 kDa
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEWENTRY(2828653)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunocytochemistry in LLC-ML2 cells infected with HPIV-3.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Fusion Glycoprotein of HPIV 3 in LLC-ML2 cells infected with HPIV-3.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Fusion Glycoprotein of HPIV-3 in Western Blotting applications (Xie, W., et. al. (2015). PLoS One. 10(8):e0136474).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1