MAB1012-I
Anti-Alkaline Phosphatase Antibody, E. coli
Synonim(y):
EC:3.1.3.1, JW0374, alkaline phosphomonoesterase, b0383, glycerophosphatase, phosphomonoesterase
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N/A, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 49.44 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
E. coli
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from E. coli.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 Dilution of this antibody detected Alkaline Phosphatase in E. coli lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Alkaline Phosphatase in Western Blotting application (Yogev, D., et al. (1991). J Bacteriol. 173(6):2035-44; Taw, M.N., et al. (2022). Sci Rep. 12(1):14862).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1