Kluczowe dokumenty
KX0020
Supelco
Nafta
GR
Synonim(y):
Kerosene
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352401
Numer indeksu EC:
265-150-3
bp:
180-188 °C
ciśnienie pary
0.75 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤1 ppm Sulfur (S)
kolor
APHA: ≤20
bp
180-188 °C
temp. przejścia
flash point 54 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Bezzapachowy rozpuszczalnik.
GR
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komentarz do analizy
Zakres wrzenia171-191°CKolor (APHA)maks. 20PostaćKlarowna, bezwonna cieczWidmo w podczerwieniZgodny z normąCiężar właściwy przy 15,6/15,6°C0.756-0.761Siarka (S)1ppm max
Liczba parowania: 0,16
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 - 125.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 - 52 °C