KWL3A10FF1
Milligard® LPB 0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
nominal pore size 0.2 μm, Opticap® XL 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 5.7 in. (14.5 cm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
device L
33.5 cm (13.2 in.)
device size
10 in.
śr. filtra
5.7 in. (14.5 cm)
filter filtration area
0.8 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
inlet to outlet width
33.5 cm (13.2 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
3/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Milligard® LPB
wielkość porów
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
dopasowywanie
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of Sterilization Method: 30min at 121°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations