KVVLA3STT1
Durapore® 0.1 µm, Opticap® XLT Capsule
Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 30 in. (15 cm), filter diam. 5.7 in. (14.5 cm), pore size 0.1 μm
About This Item
Materiały
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XLT 30
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
max. inlet temp. at 25 °C
≤60 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) (in water)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
34.3 in.
Szerokość
6.0 in.
długość nominalna kartridża
30 in. (15 cm)
Rozmiar urządzenia
30 in.
śr. filtra
5.7 in. (14.5 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
2.1 m2
Szerokość od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
34.3 in. (87.1 cm)
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.1 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent connection (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Cartridge Type: Liquid
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations