KVEPA2TTT1
Millipore Express® SHR 0.1µm, Opticap® XLT 20 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC/TC without gauge port, Autoclavable
About This Item
Nazwa produktu
Millipore Express® SHR, Opticap® XLT Capsule, Opticap® XLT 20, autoclavable, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Materiały
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XLT 20
Właściwości
autoclavable
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Dł. urządzenia
62.5 cm (24.6 in.)
Rozmiar urządzenia
20 in.
śr. filtra
10.7 cm (4.2 in.)
Powierzchnia filtracyjna filtra
1.21 m2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matryca
Millipore Express® SHR
wielkość porów
0.1 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
dopasowywanie
(38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min at 126 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations