Kluczowe dokumenty
KTGRA02TT3
Millipore
Aervent® 0.2 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 2, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5.6 in. (14.3 cm)
Synonim(y):
Opticap Sterilizing Grade XL2 Aervent 0.2 µm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 2
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
gas filtration: suitable
Długość
14.3 cm (5.6 in.)
Szerokość
3.3 in.
długość nominalna kartridża
5.6 in. (14.3 cm)
Średnica
8.4 cm (3.3 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.1 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
14.3 cm (5.6 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1.5 in.
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤15 mg
Matryca
Aervent®
wielkość porów
0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Powiązanie
Replaces: KTGR04TC3
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
30 autoclave cycles of 30 min @ 135 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a PTFE membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Bacterial Retention
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Gravimetric Extractables: after 24 hours in a 70/30% IPA/water mixture at controlled room temperature
HydroCorr: ≤0.12 mL/min @ 2.6 bar (38 psig)
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.