Kluczowe dokumenty
KN1HA3TTT1
Millipore
Opticap® XLT30 Polygard®
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonim(y):
Polygard -CN Opticap XLT 30 in. 10.0 μm 1.5 in. TC/TC
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1.5 in.
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤165 mg/capsule
Matryca
Polygard®-CN
wielkość porów
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
T-line/Gauge Port: T-line
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism reduction
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Informacje prawne
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany