Kluczowe dokumenty
KN06A10FF1
Millipore
Opticap® XL Capsule Filter
pore size 0.6 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
max. inlet temp. at 25 °C
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Rozmiar urządzenia
10 in.
Dł. filtra
13.2 in. (33.5 cm)
śr. filtra
4.2 in. (10.7 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
0.42 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in. , sanitary flange
Szerokość od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
33.5 cm (13.2 in.)
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
Matryca
Polygard®-CN
wielkość porów
0.6 μm pore size
dopasowywanie
inlet/outlet connection for 19 mm (3/4 in.) sanitary flange
Opis ogólny
Cartridge Type: Liquid
Device Configuration: Capsule
Cechy i korzyści
Format: Single Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method:
3 autoclave cycles of 30min at 126°C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: ≤ 55mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5L
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism reduction
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Applicaiton: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13