Kluczowe dokumenty
KGSKG3THH1
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XLT 30 Capsule
Fittings 5/8 in. HB, Gamma Compatible
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nazwa produktu
Gamma Compatible Millipore Express® SHC Opticap® XLT 30 in. 0.5/0.2 µm 5/8 in. HB,
Materiały
polyethersulfone
Poziom jakości
opis
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm² using TM=["ASTM"] F838 methodology.
T-line
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
Właściwości
hydrophilic
Parametry
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Rozmiar urządzenia
30 in.
śr. przyłącza doprowadzającego
5/8 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
5/8 in.
Matryca
Millipore Express® SHC
wielkość porów
0.5/0.2 μm
dopasowywanie
inlet hose barb
outlet hose barb
przydatność
suitable for endotoxin
Opis ogólny
A sample aqueous extraction contains less than 0.25 EU/mL as determined by the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.
After sterilization and a controlled water flush of 63 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <643> and less than 1.3 µS/cm per USP <645> at 25 °C.
Informacje prawne
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
All component materials meet the FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182.
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.