Key Documents
KGEPG015HH3
Millipore Express® SHF, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 150, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 3.8 in. (9.7 cm)
Synonim(y):
Opticap XL 150 Millipore Express SHF Gamma Compatible 0.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XL 150
Właściwości
gamma compatible
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
≤1.4 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
9.7 cm (3.8 in.)
Szerokość
2.2 in.
długość nominalna kartridża
3.8 in. (9.7 cm)
Średnica
5.6 cm (2.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
220 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
9.7 cm (3.8 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Millipore Express® SHF
wielkość porów
0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Gamma compatible to 45 kGy; 3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
After sterilization and a controlled water flush of 2.0 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.