K005A10FF1
Opticap® XL Capsule Filter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Materiały
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
max. inlet temp. at 25 °C
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Rozmiar urządzenia
10 in.
Dł. filtra
13.2 in. (33.5 cm)
śr. filtra
4.2 in. (10.7 cm)
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in. , sanitary flange
Szerokość od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
33.5 cm (13.2 in.)
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
Matryca
Clarigard®
wielkość porów
0.5 μm pore size
dopasowywanie
inlet/outlet connection for 19 mm (3/4 in.) sanitary flange
Opis ogólny
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 30min at 126°C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations