Kluczowe dokumenty
JAWP01300
Millipore
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
greener alternative
Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Omnipore Membrane Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Omnipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
130 °C max. temp.
Średnica
13 mm
śr. filtra
13 mm
grubość
85 μm
wielkość porów
1.0 μm pore size
80 % porosity
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które zostały przeprojektowane, aby umożliwić bardziej zrównoważone rozwiązania badawcze. Wewnętrzne i zewnętrzne pudełka zawierające dyski membranowe są wykonane z bio-okrągłego materiału przydzielonego przy użyciu metody bilansu masy ISCC. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Filter Code: JAWP
Filter Type: Screen filter
Our Fluoropore® membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency. (Please note that catalogue numbers containing "FHUP" are unlaminated, or produced without a backing.)
Our Omnipore membrane is a hydrophilic PTFE membrane that is compatible with virually all solvents, acids, and alkaline solutions.
Features & Benefits:
- Biologically and chemically inert
- High porosity yields high flow rates
- Hydrophobic and hydrophilic PTFE varieties available for filtration of aqueous and organic-based samples
Applications:
- Fluoropore Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV Spectroscopy
- Omnipore Membrane: Filtration of Aqueous Solutions, Clarifying Acids and Alkaline Solution
Zastosowanie
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis
Informacje prawne
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany