Kluczowe dokumenty
HX0645
Supelco
Hydrogen Peroxide Solution 3% W/V
stabilized TITRISTAR
Synonim(y):
Peroxide
About This Item
Kod UNSPSC:
51473503
agency
traceable to NIST
Postać
liquid
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Charakterystyka techniczna
Tolerance: 3.0-3.5% W/V
Komentarz do analizy
Expiration date: Exp 12 months from mfg date
Arsenic (As): 0.5ppm max
Assay: 3.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 20 max
Evaporation residue: 0.02% max
Form: Clear liquid
Free acid (as H2SO4): 0.01% max
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.005% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Preservative (acetanilide): 0.02% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1