Kluczowe dokumenty
HX0296
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Synonim(y):
Hexanes, FM approval
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
203-777-6
bp:
69 °C/1013 hPa
Nazwa produktu
Heksany, 98,5%, OmniSolv®
ciśnienie pary
160 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.8% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
Formularz
liquid
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% Water (H2O)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
temp. przejścia
flash point -22 °C
rozpuszczalność
0.0095 g/L
gęstość
0.66 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤195 nm
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
HX0296P-1 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
OmniSolv®
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Test (n-heksan)%Test (całkowita ilość węglowodorów alifatycznych poniżej C8)99,8% minOznaczenie (suma izomerów heksanu + metylocyklopentan)98,5% minZakres wrzenia66.1-69.4°CSubstancje reagujące na ECD w kapilarze (jako PCNB)5ng/L maxSubstancje reagujące na FID w kapilarze (jako dekan)3µg/L maxKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu1ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testFluorescencja (jako zasada chininowa)250ppt maxPostaćPrzezroczysty płynTożsamość (spektrum IR)ZgodnyWspółczynnik załamania światła (w 20°C)Absorpcja UV przy 195 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 200 nm0.50AU maxAbsorpcja UV przy 210 nm0.20AU maxAbsorpcja UV przy 220 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 230 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.01AU maxAbsorpcja UV przy 280 nm0.005AU maxOdcięcie UV195nm maxWoda (H2O)0.01% max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup