Kluczowe dokumenty
HX0291
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
Synonim(y):
Hexane, n-Hexane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
203-777-6
bp:
69 °C (lit.)
Nazwa produktu
n-heksan 95%, HPLC, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
gęstość pary
~3 (vs air)
ciśnienie pary
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
453 °F
granice wybuchowości
7.7 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -22 °C
rozpuszczalność
0.0095 g/L
gęstość
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤195 nm
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
HPLC, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF
HX0291P-6 i HX0291P-1 są pakowane w szklane butelki z powłoką polietylenową.
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komentarz do analizy
WyglądPrzejrzysta ciecz, wolna od cząstek stałychOznaczenie (n-heksan)95% minOznaczenie (suma izomerów heksanu + metylocyklopentan)99,0% minKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu5ppm maxWidmo w podczerwieniZgodnyZwiązki siarki (jako S)0,005% maksTiofenAby przejść testAbsorpcja UV przy 195 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 210 nm0.30AU maxAbsorpcja UV przy 220 nm0.10AU maxAbsorpcja UV przy 230 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 240 nm0.04AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.02AU maxAbsorpcja UV przy 280-400 nm0.01AU maxOdcięcie UV195nm maxWoda (H2O)0.01% maxRozpuszczalny w wodzie miareczkowalny kwas0,0003meq/g max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup