Kluczowe dokumenty
HX0090
Supelco
Heptane
greener alternative
Technical
Synonim(y):
n-Heptane, Petroleum Heptane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1730763
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
205-563-8
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
433 °F
granice wybuchowości
7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
APHA: ≤20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
tw
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -4 °C
rozpuszczalność
0.05 g/L
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Zastosowanie
Technical
Komentarz do analizy
Boiling range88-99°CColor (APHA)20 maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup