Key Documents
HX0078
Supelco
Heptane
greener alternative
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Synonim(y):
n-Heptane, high purity solvents
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1730763
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
205-563-8
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
433 °F
granice wybuchowości
7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
tw
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -4 °C
rozpuszczalność
0.05 g/L
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤197 nm
absorpcja UV
λ: 197 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.25
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Zastosowanie
general analytical
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Zastosowanie
HX0078P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
Assay (n-heptane)99.0% minAssay (saturated C7 hydrocarbons)99.9% minBoiling range94.5-99.0°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 197 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.25AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off197nm maxWater (H2O)0.01% max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup