Kluczowe dokumenty
HSTCMAG28PMX21BK
Millipore
11468 Panel ludzkich wysokoczułych limfocytów T z premiksem 21-pleksowym - opakowanie oszczędzające miejsce (zbiorcze)
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-21)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(MIP-3α)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.92-3,750 pg/mL
(MIP-1β)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(ITAC)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(Fractalkine)
standard curve range: 7.93-32,500 pg/mL
(IL-23)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Cytokiny to immunomodulujące polipeptydy, które odgrywają kluczową rolę zarówno w adaptacyjnych, jak i wrodzonych reakcjach immunologicznych. Ogólny termin "cytokiny" obejmuje miokiny (wytwarzane przez komórki mięśniowe), limfokiny (wytwarzane przez aktywowane limfocyty Th), interleukiny (działające jako mediatory między limfocytami T) i chemokiny (odpowiedzialne za migrację limfocytów T). Jako jeden z mechanizmów regulacyjnych układu odpornościowego, cytokiny działają w fazie rozpoznawania, aktywacji lub efektorowej odpowiedzi immunologicznej, modulując rozwój i aktywność funkcjonalną podtypów limfocytów T, limfocytów B i komórek mieloidalnych. W związku z tym badania nad cytokinami odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu głębszego zrozumienia układu odpornościowego i jego wieloaspektowej odpowiedzi na większość antygenów, zwłaszcza tych, które składają się na proces zapalny. Niskie poziomy stanu zapalnego są zaangażowane w wiele klinicznych i subklinicznych stanów chorobowych, takich jak choroby autoimmunologiczne, choroby układu krążenia, cukrzyca, zaburzenia neurologiczne i nowotwory. Dlatego pomiar pikogramowych poziomów cytokin ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia patogenezy tych chorób.
Panel 11468 Human High Sensitivity T Cell Magnetic Bead Panel jest przeznaczony do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w ludzkim osoczu, surowicy i próbkach supernatantu hodowli komórkowej / tkankowej: Fraktalkina, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α
i TNFα.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi, który zapewnia idealną szybkość i czułość do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
AKTUALIZACJA >>
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Reaktywność krzyżowa
W obrębie panelu nie występuje wykrywalna reaktywność krzyżowa.
Zastosowanie
  • Anality: Fraktalkina, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, I-TAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TNF-α.
  • Ponieważ istnieją unikalne cechy dotyczące przygotowania próbki i konfiguracji testu, przed uruchomieniem testu należy przeczytać cały protokół.
  • Zalecany typ próbki: Surowica, osocze lub lizat tkankowy/komórkowy i supernatant hodowli.
  • Czas działania testu: Przez noc
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
  • Podkategoria badań: Odpowiedź immunologiczna, zaburzenia metaboliczne, przewlekłe choroby zapalne, choroby układu krążenia, neuronauka
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Informacje na temat czułości poszczególnych testów można znaleźć w protokole zestawu.
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amparo Alfonso et al.
Scientific reports, 9(1), 10576-10576 (2019-07-25)
Cyclophilins (Cyps) are ubiquitous proteins that belong to the immunophilins family consistently associated with inflammatory and cardiovascular diseases. While levels of CypA have been extensively studied, less data are available for other Cyps. The purpose of this case-control study was