Kluczowe dokumenty
HEMF45205
Millipore
Polyethersulfone (PES), hydrophilic
for separation
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone
Poziom jakości
klasa czystości
for separation
opis
Filter code HEMF
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
Parametry
24 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
powierzchnia filtracyjna
20 cm2
wymiary membrany
20 cm × 20 cm
grubość
143 μm
Matryca
Express PLUS
wielkość porów
0.45 μm
punkt pęcherzykowania
16.1 psi
Opis ogólny
HEMF is a 0.45 μm pore sizePES membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.45 μm in size.
Informacje prawne
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany