HCYTABM-17K
11468 Zestaw ludzkich autoprzeciwciał IgM przeciwko cytokinom
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przeciwciała przeciwko cytokinom występują często i są obecne zarówno u zdrowych osób, jak i u osób z nabytym niedoborem odporności i chorobami autoimmunologicznymi. Cytokiny zapewniające ochronę przed drobnoustrojami mogą być celem autoprzeciwciał cytokinowych, prowadząc do zagrażających życiu infekcji. Niektóre infekcje związane z przeciwciałami przeciwko cytokinom obejmują M. tuberculosis, Salmonella, S. aureus. E. coli, Histoplasma i inne. Obecność autoprzeciwciał cytokinowych w chorobie autoimmunologicznej może wpływać na jej nasilenie i aktywność. Te choroby autoimmunologiczne mogą obejmować toczeń rumieniowaty układowy, stwardnienie rozsiane, zespół Sjögrena, reumatoidalne zapalenie stawów i zespół ostrej niewydolności oddechowej. Pomiar autoprzeciwciał cytokinowych może być przydatny do monitorowania choroby i skuteczności leczenia.
11468 Human Cytokine Autoantibody IgM Magnetic Bead Panel to 23-pleksowy zestaw do jednoczesnego wykrywania dowolnego lub wszystkich wymienionych poniżej analitów w próbkach surowicy i osocza.
11468 Human Cytokine Autoantibody IgM Magnetic Bead Panel to 23-pleksowy zestaw do jednoczesnego wykrywania dowolnego lub wszystkich wymienionych poniżej analitów w próbkach surowicy i osocza.
Zastosowanie
Panel 11468 Human Cytokine Autoantibody IgM jest jakościowym testem kulkowym opartym na technologii 10549 xMAPxmap®, która umożliwia jednoczesną analizę autoprzeciwciał cytokinowych w próbkach ludzkiej surowicy i osocza.
Typ panelu:
MAGNETIC Immune Response
Dostępne anality: Anty-BAFF, Anty-G-CSF, Anty-IFNβ, Anty-IFNγ, Anty-IL-1α, Anty-IL-6, Anty-IL-8, Anty-IL-10, Anty-IL-12p40, Anty-IL-15, Anty-IL-17A, Anty-IL-17F, Anty-IL-18, Anty-IL-22, Anty-TNFαanty-IFNα2, anty-GM-CSF, anty-IL-2, anty-IL-3, anty-IL-4, anty-osteopontyna, anty-PF4 i anty-IFNω.
Reaktywność krzyżowa:
Nie wystąpiła lub wystąpiła znikoma reaktywność krzyżowa między przeciwciałami dla analitu i któregokolwiek z innych analitów w tym panelu.
Obszar badań: Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza: Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne; Zapalenie
Typ panelu:
MAGNETIC Immune Response
Dostępne anality: Anty-BAFF, Anty-G-CSF, Anty-IFNβ, Anty-IFNγ, Anty-IL-1α, Anty-IL-6, Anty-IL-8, Anty-IL-10, Anty-IL-12p40, Anty-IL-15, Anty-IL-17A, Anty-IL-17F, Anty-IL-18, Anty-IL-22, Anty-TNFαanty-IFNα2, anty-GM-CSF, anty-IL-2, anty-IL-3, anty-IL-4, anty-osteopontyna, anty-PF4 i anty-IFNω.
Reaktywność krzyżowa:
Nie wystąpiła lub wystąpiła znikoma reaktywność krzyżowa między przeciwciałami dla analitu i któregokolwiek z innych analitów w tym panelu.
Obszar badań: Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza: Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne; Zapalenie
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1