HCP-20K
Ludzki peptyd C RIA
for protein analysis, for protein sequence analysis
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
klasa czystości
for protein analysis
Poziom jakości
opis
ED<sub>80</sub> = 0.3 ± 0.1 ng/mL <br />ED<sub>50</sub> = 1.1 ± 0.1 ng/mL <br />ED<sub>20</sub> = 4.1 ± 0.4 ng/mL
analytes available: C-Peptide
0.1-5 ng/mL (standard curve range)
reaktywność gatunkowa
human
zakres pomiaru czułości
0.1 ng/mL
metody
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu UniProt
metoda wykrywania
radioactive
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: P01308 # Insulina obniża stężenie glukozy we krwi. Zwiększa przepuszczalność komórek dla cukrów prostych, aminokwasów i kwasów tłuszczowych. Przyspiesza glikolizę, cykl fosforanu pentozy i syntezę glikogenu w wątrobie.
ROZMIAR: 110 aminokwasów; 11981 Da
PODZIAŁ: Heterodimer łańcucha B i łańcucha A połączonych dwoma wiązaniami dwusiarczkowymi.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Wydzielana.
CHOROBA:SwissProt: P01308 # Defekty w INS są przyczyną rodzinnej hiperproinsulinemii [MIM:176730].
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P01308 ## Należy do rodziny insulin.
ROZMIAR: 110 aminokwasów; 11981 Da
PODZIAŁ: Heterodimer łańcucha B i łańcucha A połączonych dwoma wiązaniami dwusiarczkowymi.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Wydzielana.
CHOROBA:SwissProt: P01308 # Defekty w INS są przyczyną rodzinnej hiperproinsulinemii [MIM:176730].
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P01308 ## Należy do rodziny insulin.
Zastosowanie
Nocna inkubacja w stanie równowagi w temperaturze 4°C. Objętość próbki < 100 ?L surowicy, osocza lub pożywki do hodowli tkankowej.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
7 - Radioactive Substances