Kluczowe dokumenty
GX0190
Supelco
Glycerol
Synonim(y):
Glycerin, 1, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
Beilstein:
635685
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
200-289-5
gęstość pary
3.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
698 °F
metody
electrophoresis: suitable
zanieczyszczenia
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
tw
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 199 °C
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Acrolein, glucose, and ammonium compoundsTo pass testAssay95% minChloride (Cl)0.001% maxChlorinated compounds (as Cl)0.003% maxColorTo pass testDescriptionTo pass testFatty acids and estersTo pass testHeavy metals (as Pb)5ppm maxIdentificationTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testResidue after ignition0.01% maxSpecific Gravity at 25/25°C1.249 minSulfate (SO4)0.002% max
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5