Kluczowe dokumenty
GVHP29325
Millipore
Durapore® Screen Filter
pore size 0.22 μm, PVDF, hydrophobic, filter diam. 293 mm
Synonim(y):
Durapore Membrane, PVDF, hydrophobic, 0.22 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiały
PVDF
plain filter
white filter
sterylność
sterile; γ-irradiated
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
≥16 mL/min-cm2 air flow rate ((Gurley))
>1 mL/min-cm2 water flow rate (25 inHg) (with methanol prewet)
85 °C max. temp.
śr. filtra
293 mm
grubość
125 μm , (typical)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
moc wejściowa
sample type liquid
pojemność
150 μg/cm2
punkt pęcherzykowania
≥18 psi (1.24 bar), air with methanol
Opis ogólny
Filter Code: GVHP
Filter Type: Screen filter
Zastosowanie
Air sterilization, gas sterilization, solvent filtration
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany