Kluczowe dokumenty
GVHP22205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Hydrophobic
for separation
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiały
Durapore PVDF
PVDF
Poziom jakości
klasa czystości
for separation
opis
Filter code GVHP
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
Parametry
≤3.5 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
metody
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
powierzchnia filtracyjna
20 cm2
wymiary membrany
20 cm × 20 cm
grubość
125 μm
wielkość porów
0.22 μm
punkt pęcherzykowania
21.5 psi, methanol
Opis ogólny
GVHP is 0.22 μm pore size Hydrophobic membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.22μm in size. Suitable for a wide variety of applications including tubing and vial venting.