FR180380103
Estapor® Surfactant Free-White Microspheres
KSF-015 White Std PS 10%, Surfactant-Free White microspheres 160nm, Latex Turbidimetric Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
soap-free beads, soap-free particles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Estapor®
opakowanie
bottle of 10ml-10L
stężenie
10% solids
metody
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
kolor
white
Matryca
polymeric polystyrene
średnica granulek
0.141 - 0.180 μm
grupa funkcyjna
(plain)
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3