FCMAB113A4
Anti-Oct-4 Antibody, clone 10H11.2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 10H11.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Octamer-binding transcription factor 3, POU class 5 homeobox 1, POU domain class 5, transcription factor 1, POU domain, class 5, transcription factor 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein, octamer-binding transcription factor-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10H11.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU5F1(5460)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Antibody dilution for cellular staining:
• Prepare an antibody working solution by diluting 1:5 the primary antibody with PBS.
• Dispense the volume per test of working of solution according to the number of cells indicated in the table below.
• 5 µL for Guava Flow Cytometer
• 10 µL for other Flow Cytometry instruments
Working Solution | Cells / test | Total Reaction Volume |
---|---|---|
5 μl | 5 x 105 Cells / 95 μl PBS | 100 μl |
10 μl | 1 x 106 Cells / 90 μl PBS | 100 μl |
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human embryonic stem cells
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2