Kluczowe dokumenty
EZFKIT001IN
Millipore
EZ-Fluo System
Contains EZ-Fluo reader, EZ-Fluo camera, power cord for India
Synonim(y):
Do szybkiego wykrywania skażenia mikrobiologicznego w próbkach filtrowalnych, odpowiedni do testów obciążenia biologicznego, Urządzenie wykrywające, Zestaw systemu EZ-Fluo (IN)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.74
wejście AC/DC
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
EZ-Fluo
Parametry
4.4 kg at 15 - 40 °C
wys. × szer. × dł.
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
Zastosowanie
environmental
food and beverages
kompatybilność
EZ-Fluo Rapid Microbial Detection System
Opis ogólny
System EZ-Fluo to szybka technologia fluorescencyjna przeznaczona do szybkiego ilościowego wykrywania mikroorganizmów w szerokim zakresie próbek filtrowalnych. System ten znacznie skraca czas uzyskania wyniku, pomaga szybciej reagować na przypadki zanieczyszczenia, a tym samym zapewnia lepszą kontrolę nad procesem produkcyjnym. Wykrywanie żywych i hodowlanych mikroorganizmów do 1 CFU na próbkę jest możliwe przy standardowej filtracji membranowej przy użyciu nowego systemu EZ-Fluo. System jest dostarczany z przewodem zasilającym zgodnie z regionem Indii.
Zastosowanie
System EZ-Fluo to szybki i nieniszczący system do wykrywania drobnoustrojów w próbkach nadających się do filtrowania.
Cechy i korzyści
  • Szybka technologia zapewniająca wyniki w 1/3 czasu wymaganego przy użyciu tradycyjnych technik.
  • Elastyczne podejście oparte na standardowej filtracji membranowej i skróconej inkubacji na płytce z pożywką
  • Metoda nieniszcząca, kompatybilna z każdą techniką ID
  • Kompaktowy sprzęt, łatwo mieszczący się na każdym stanowisku laboratoryjnym
  • Efektywne kosztowo rozwiązanie do zastosowań rutynowych i badawczych
Komponenty
EZ-Fluo System standard kit
1 reader
1 camera
1 software
Informacje prawne
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany