Kluczowe dokumenty
EZFITMVG3
Millipore
EZ-Fit® filtration head gasket
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, EZ-Fit® filtration head, pkg of 3 units
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiały
silicone
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
opakowanie
pkg of 3 units
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
EZ-Fit® filtration head gasket is a spare for the EZ-Fit® filtration head and ensure optimal gripping of the filtration head while filtering.
Zastosowanie
EZ-Fit® filtration head gasket is a EZ-Fit® Manifold accessory for the filtration of the test samples for general microbiological analysis, bioburden testing, & water monitoring.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Autoclavable
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany