EZFITHIHE
EZ-Fit® Manifold Filtration Head
Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8), for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Synonim(y):
For bioburden application, Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8), filtration head for manifold
About This Item
Polecane produkty
Materiały
316L stainless steel
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8)
opakowanie
pkg of 1 unit (EZFITHIHE1)
pkg of 3 units (EZFITHIHE3)
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
moc wejściowa
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
EZFITHIHE3: 3 units
comes without Rubber Stopper n°8
Informacje prawne
skonfigurowane dla