Kluczowe dokumenty
EZFITBACKF
Millipore
EZ-Fit® Manifold check valve
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Synonim(y):
Membrane filter valve
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiały
silicone
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
opakowanie
pkg of 3 units
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
EZ-Fit® Manifold check valve is integrated into the flexible tubing connection to prevent the liquid back-flow from the vacuum system.
Zastosowanie
The check valve prevents the liquid back-flow from the vacuum system in the EZ-Fit® Manifold. It enables efficient and contamination-free filtration
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany