Kluczowe dokumenty
EX0273
Supelco
Specjalnie denaturowany alkohol 3A
200 Proof
Synonim(y):
Specially Denatured Alcohol 3A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6O
Masa cząsteczkowa:
46.07
Kod UNSPSC:
12352104
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
ethyl alcohol, 94.8-95.4 % (w/w)
methyl alcohol, 4.55-5.00 % (w/w)
stężenie
200 proof in alcohol (denatured)
zanieczyszczenia
≤0.0025% Acidity (as acetic acid)
kolor
APHA: ≤10
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
200 Proof
Zastosowanie
200 Proof
Komentarz do analizy
Kwasowość (jako kwas octowy)0,0025% maxTest: Alkohol etylowy, % wag.94.8-95.4%Oznaczenie: Alkohol metylowy, % wag./wt.4.55-5.00%Kolor (APHA)10APHA maxSkładniki oleju fuzlowegoNie wykrytoZapachtypowySubstancje redukujące (test nadmanganianowy)Pozytywny wynik testuPozostałość po odparowaniu0,0025% maksCiężar właściwy w temperaturze 15,56°C (60°F)0.7930-0.7950ZawiesinaPozytywny wynik testuRozpuszczalność w wodziePozytywny wynik testuSubstancje nierozpuszczalne w wodzieTest zaliczony
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)