Kluczowe dokumenty
EQCYTMAG-93K
Millipore
11468 Panel magnetycznych kulek cytokinowych/hemokinowych dla koni - multipleksowy test immunologiczny
The Equine Inflammation / Immunology Bead-Based Multiplex cytokine Assay kit, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 23 cytokine and chemokine biomarkers in equine serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
horse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 74%
(IL-17a)
accuracy: 76%
(IL-6)
accuracy: 78%
(FGF-2)
accuracy: 82%
(G-CSF)
accuracy: 83%
(IFNγ)
accuracy: 83%
(IL-12 (p70))
accuracy: 85%
(IL-13)
accuracy: 86%
(IL-10)
accuracy: 88%
(RANTES/CCL5)
accuracy: 89%
(IL-8/CXCL8)
accuracy: 90%
(IL-2)
accuracy: 90%
(MCP-1)
accuracy: 91%
(Fractalkine/CS3CL1)
accuracy: 92%
(IL-5)
accuracy: 93%
(Eotaxin/CCL11)
accuracy: 97%
(GRO)
sensitivity: 1.4 pg/mL
(IL-6)
sensitivity: 10.6 pg/mL
(IL-5)
sensitivity: 13.5 pg/mL
(IL-2)
sensitivity: 15.4 pg/mL
(IL-17A)
sensitivity: 16.3 pg/mL
(FGF-2)
sensitivity: 16.7 pg/mL
(IP-10)
sensitivity: 165 pg/mL
(IFNγ)
sensitivity: 25.3 pg/mL
(IL-18)
sensitivity: 29.3 pg/mL
(IL-1β)
sensitivity: 3.9 pg/mL
(RANTES/CCL5)
sensitivity: 3.94 pg/mL
(GM-CSF)
sensitivity: 340 pg/mL
(G-CSF)
sensitivity: 355 pg/mL
(IL-4)
sensitivity: 39-130 pg/mL
(IL-13)
sensitivity: 39.1 pg/mL
(IL-1α)
sensitivity: 399 ng/mL
(MCP-1)
sensitivity: 457 pg/mL
(Fractalkine/CS3CL1)
sensitivity: 49.2 pg/mL
(IL-12 (p70))
sensitivity: 5.2 pg/mL
(TNFα)
sensitivity: 62.5 pg/mL
(IL-10)
sensitivity: 7.8 pg/mL
(GRO)
sensitivity: 74.3 pg/mL
(IL-8/CXCL8)
sensitivity: 8.3 pg/mL
(Eotaxin/CCL11)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IP-10)
standard curve range: 16.3 pg/mL
(FGF-2)
standard curve range: 29-30,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 293-300,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 34-35,000 pg/mL
(IL-18)
standard curve range: 340 pg/mL
(G-CSF)
standard curve range: 342-350,000 ng/mL
(MCP-1)
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 4-4,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 457 pg/mL
(Fractalkine/CS3CL1)
standard curve range: 488-500,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 5-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 5-5,000 pg/mL
(RANTES/CCL5)
standard curve range: 59-60,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 59-60,000 pg/mL
(IL-8/CXCL8)
standard curve range: 6-6,000 pg/mL
(GRO)
standard curve range: 8.3 pg/mL
(Eotaxin/CCL11)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zapalenie i odpowiedź komórek odpornościowych są kluczem do utrzymania homeostazy. Im lepiej rozumiemy mechanizmy chorób, tym bardziej odkrywamy rolę, jaką stan zapalny odgrywa w ich etiologii. Dotyczy to zarówno koni, jak i ludzi. Oba doświadczają chorób immunologicznych, takich jak choroby zakaźne, choroby zwyrodnieniowe stawów i choroby układu oddechowego, a także chorób neurologicznych, metabolicznych i sercowo-naczyniowych oraz nowotworów.
11468 Equine Cytokine/Chemokine Premix Panel to 23-pleksowy zestaw używany do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich poniższych analitów w surowicy, osoczu lub supernatancie hodowli koni: Eotaksyna/CCL11, FGF-2, Fraktalkina/CS3CL1, G-CSF, GM-CSF, GRO, IFN, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8/CXCL8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17a, IL-18, IP-10, MCP-1, RANTES/CCL5 i TNFα. Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w duplikacie.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi dla idealnej szybkości i czułości do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Zastosowanie
  • Anality: Eotaksyna/CCL11, FGF-2, Fraktalkina/CX3CL1, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10 (CXCL10), MCP-1, RANTES (CCL5), TNF-α
  • Zalecany typ próbki: Surowica koni, osocze, supernatant hodowli tkankowej lub ekstrakty tkankowe/komórkowe
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 25 μl na studzienkę nierozcieńczonej surowicy lub osocza; próbki hodowli tkankowych/komórkowych mogą wymagać rozcieńczenia odpowiednim podłożem.
  • Czas działania testu: Pierwotna inkubacja przez 2 godziny w temperaturze pokojowej (RT) (20-25°C) lub dla większej czułości, przez noc (16-18 godzin) w temperaturze 2-8°C; następnie 1 godzina wtórnej inkubacji w temperaturze RT.
  • Kategoria badań: Zapalenie i immunologia
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.